Fontos dokumentumok
224758
Tris(2,2′-bipyridyl)dichlororuthenium(II) hexahydrate
powder
Szinonimák:
Ru(BPY)3, Ruthenium-tris(2,2′-bipyridyl) dichloride, Tris(2,2′-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
>300 °C (lit.)
fotokatalizátor aktiválása
450 nm
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ru]Cl.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4.c5ccc(nc5)-c6ccccn6
InChI
1S/3C10H8N2.2ClH.6H2O.Ru/c3*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;;;;;;;;;/h3*1-8H;2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHELTKFSBJNBMQ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- Used in the synthesis of hybrid catalysts which are used in oxidase based biosensors.
- Used as a luminophore for multiplexed signalling in bio analysis.
- Used in oxygen assesment in living cells.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Electrogenerated Chemiluminescence Sensing
Related Content
Yoon lab exploits visible light photochemistry for unique chemical transformations.
Research in the Stephenson lab focuses upon the development of new chemical methods which enable the activation of chemical bonds under mild reaction conditions.