Fontos dokumentumok
P56003
Pyrazine
≥99%
Szinonimák:
1,4-Diazabenzene, 1,4-Diazine, Paradiazine, Piazine, p-Diazine
Teszt
≥99%
Forma
crystals
bp
115-116 °C (lit.)
mp
50-56 °C (lit.)
sűrűség
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1cnccn1
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a bridging ligand in the synthesis of Cu(II) linear chain coordination complexes.
- To prepare Cu(I) derived coordination polymers, which are used in the synthesis of metal-organic frameworks (MOFs).
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
131.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
55 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)