86454
TERGITOL™ TMN 10
Non-ionic, 1313 ppm, liquid, cloud point 76 °C
Szinonimák:
Trimethylnonylpolyethylene glycol, Polyethylene glycol trimethylnonyl ether
leírás
non-ionic
Forma
liquid
molekulatömeg
~683 g/mol
szennyeződések
~10% water
CMC
1313 ppm
HLB érték
~14.1
átmeneti hőmérséklet
cloud point 76 °C
sűrűség
1.04 g/mL at 20 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
14.4
SMILES string
O(C(CC(CC(C)C)C)CC(C)C)CCO
InChI
1S/C14H30O2/c1-11(2)8-13(5)10-14(9-12(3)4)16-7-6-15/h11-15H,6-10H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKKFWRYCMZBXIG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Decomposition of non-ionic surfactant Tergitol TMN-10 by the Fenton process in the presence of iron oxide nanoparticles.: This study explores the degradation of Tergitol TMN-10 using the Fenton process, enhanced by iron oxide nanoparticles, highlighting its potential for environmental remediation strategies (Kos et al., 2014).
- Application of nonionic polyoxyethylene detergents in studies of phosphatidylinositol kinase.: This research investigates the utility of nonionic polyoxyethylene detergents, such as Tergitol TMN-10, in enzymatic studies, specifically focusing on phosphatidylinositol kinase activity, which is crucial for understanding cellular signaling mechanisms (Ganong and Lu, 1989).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for use as a high-temperature penetrant & dispersant
- High hydrophilic-lipophilic balance (HLB) emulsifier
- Features narrow gel range
- Biodegradable
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
266.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
130 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?