Merck
234672
Sigma-Aldrich
2,2′:6′,2′′-Terpyridine
98%
Szinonimák:
α,α′,α″-Tripyridyl, 2,6-Di(2-pyridyl)pyridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H11N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
233.27
Beilstein:
11199
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
mp
89-91 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2cccc(n2)-c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15(18-14)13-7-2-4-11-17-13/h1-11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,2′:6′,2′′;-Terpyridine is a tridentate ligand that can be prepared in two steps, starting with 2-acetylpyridine. It coordinates with metal centers to form complexes. It is also utilized in the synthesis of chiral derivatives for asymmetric catalysis.
Alkalmazás
Due to the presence of three near-coplanar nitrogen donor atoms, 2,2′:6′,2′′;-terpyridine may be used as a metal-binding domain to form metallo-supramolecular structures.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Multinucleating 2, 2': 6', 2 ?-terpyridine ligands as building blocks for the assembly of co-ordination polymers and oligomers.
CargillaThompson AMW.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 24, 3467-3475 (1992)
New functional polymers and materials based on 2, 2': 6', 2 ?-terpyridine metal complexes.
Andres PR and Schubert US.
Advanced Materials, 16(13), 1043-1068 (2004)
2, 2': 6', 2'-Terpyridine.
Potts KT, et al.
Organic Syntheses, 189-189 (1986)
Complexes of the Ruthenium (II)-2, 2': 6', 2''-terpyridine Family. Effect of Electron-Accepting and-Donating Substituents on the Photophysical and Electrochemical Properties.
Maestri M, et al.
Inorganic Chemistry, 34(10), 2759-2767 (1955)
2, 2?: 6?, 2 ?-Terpyridines: From chemical obscurity to common supramolecular motifs
Constable EC
Chemical Society Reviews, 36(2), 246-253 (2007)