Fontos dokumentumok
D216305
2,2′-Bipyridyl
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
2,2′-Bipyridine, 2,2′-Dipyridine, 2,2′-Dipyridyl
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
Forma
powder or crystals
powder or granules
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
273 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... EPHX2(2053) , FNTA(2339)
mouse ... Ephx2(13850)
Általános leírás
Alkalmazás
- the preparation of fluorescent dyes like products 754730, 544981, 804215.
- the preparation ofcopper(II)-bipyridine-naringenin complex.
- the preparation of 2,2′-bipyridyl hydrobromide.
- as a ligand in the greener oxidation of alcohols under aerobic conditions
- as a complex with CuBR2 in the green synthesis of propargylamines
- the synthesis of [Ru(bipy)3]Cl2, a common metal complex with usefulphotochemistry often used in photoredox catalysis as a sensitizer
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
267.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
131 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)