Fontos dokumentumok
206229
Ruthenium(III) chloride hydrate
ReagentPlus®
Szinonimák:
Ruthenium trichloride
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Forma
powder and chunks
összetétel
Degree of hydration, ≤1
Ruthenium content, 40.00-49.00%
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: ruthenium
szennyeződések
≤0.1% Insoluble matter (C=1%, 25% HCl)
SMILES string
O.Cl[Ru](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Ru/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BIXNGBXQRRXPLM-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.