G006165
LC/MS Analysis of Fluoroamphetamine Drugs of Abuse on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
Javasolt termékek
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
gradient: 5 mM ammonium formate in acetonitrile:water (90:10, v/v)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: TOF/MS
injection: 2 μL
sample: 300 ng/mL in acetonitrile
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Analit
Standard
analitikai oszlop
mobil fázis alkotórész
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)