Merck
18370
Supelco
2,2,2-Trifluoroethanol
suitable for mass spectrometry (MS), LiChropur, ≥99.8% (GC)
Szinonimák:
Trifluoroethyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CF3CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.04
Beilstein:
1733203
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
70 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.8% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
~896 °F
robbanási határérték
42 %
gyártó/kereskedő neve
LiChropur
technika/technikák
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
bp
77-80 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
sűrűség
1.390-1.392 g/mL at 20 °C
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
alkalmasság
complies for LC-MS
SMILES string
OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
  • 2,2,2-Trifluoroethanol is commonly used as a mobile phase additive in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
Features:
  • Extensive QC testing ensures the highest specifications.,·        
  • Optimized to improve ionization and resolution.
  • Extremely low levels of inorganic and organic impurities.      
  • Manufactured specifically for accurate and fast LC-MS.
Alkalmazás
2,2,2-Trifluoroethanol may be used as a solvent in the development of a sample preparation method for the detection of high-mass proteins in tissue samples using matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry technique. It may also be used as a mobile phase modifier for the analysis and purification of alcohol-sensitive chiral compounds using supercritical fluid chromatography (SFC) technique.
Kiszerelés
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
86.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
30 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Analysis and purification of alcohol-sensitive chiral compounds using 2, 2, 2-trifluoroethanol as a modifier in supercritical fluid chromatography
Byrne N, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 875(1), BR293-BR299 (2008)
MALDI mass spectrometry imaging of proteins exceeding 30,000 daltons
Franck J, et al.
Medical Science Monitor : International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 16(9), BR293-BR299 (2010)