G006166
LC/MS Analysis of 2C Amines Drugs of Abuse on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in acetonitrile:water (90:10, v/v)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: TOF/MS
detector: 2.0 μL
sample: 300 ng/mL in acetonitrile
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
clinical
forensics and toxicology
Jogi információk
Analit
analitikai oszlop
mobil fázis alkotórész
standard
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)