G006153
LC/MS (TOF) Analysis of Opioids and Opiate-Dependence Management Drugs on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
Javasolt termékek
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53934-U)
mobile phase: 2 mM ammonium formate in 90:10 (v:v) acetonitrile:water
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 55 °C
detector: TOF/MS
injection: 2 μL
sample: 400 ng/mL in acetonitrile
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
clinical testing
forensics and toxicology
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Analit
analitikai oszlop
mobil fázis alkotórész
standard
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)