Merck
55674-M
Sigma-Aldrich
RNaseA, Bovine Pancreas
Szinonimák:
RNaseA, Bovine Pancreas, Ribonuclease A
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.54
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
Minőségi szint
form
lyophilized
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
oldhatóság
water: 2 mg/mL
idegen aktivitás
Protease, none detected
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Chromatographically purified. Pyrimidine-specific endoribonuclease that acts on single-stranded RNA. Note: 1 KU = 1000 units.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the hydrolysis of RNA to yield a first-order velocity constant equal to 1 at 25°C, pH 5.0.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3