Fontos dokumentumok
93645
Dihexylammonium acetate solution
0.5 M in H2O, suitable for ion pair chromatography, LiChropur™
Szinonimák:
Dihexylamine acetate solution
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
minőség
LiChropur™
koncentráció
0.45-0.55 M
0.5 M in H2O
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
törésmutató
n20/D 1.350-1.354
sűrűség
0.992-0.996 g/mL at 20 °C
SMILES string
CC(O)=O.CCCCCCNCCCCCC
InChI
1S/C12H27N.C2H4O2/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2;1-2(3)4/h13H,3-12H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAMSKEFYAOCCKM-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?