Merck
18127
Supelco
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
for LC-MS LiChropur
Szinonimák:
HFP, Hexafluoroisopropanol
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3)2CHOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.04
Beilstein:
1841007
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
NACRES:
NA.21
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.8% (GC)
Teszt
≥99.8% (GC)
Forma
liquid
minőség
for LC-MS LiChropur
szennyeződések
≤0.02% water
törésmutató
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
sűrűség
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 ppm
Ca: ≤0.5 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
K: ≤2 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Na: ≤10 ppm
alkalmasság
passes test for LC-MS (ESI/APCI pos. < 10 ppb)
SMILES string
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol(HFIP) is a thermally stable, highly polar, UV-transparent solvent that is misciblewith water and many polar organic solvents. It is used as a mobile phaseadditive in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method to improveseparation and detection.
Alkalmazás
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol can be used as a:
  • Buffer additive for LC-ESI-MS to separate acidic and basic compounds.
  • Eluent additive in the UHPLC-MS/MS method to improve the chromatographic separation of basic and zwitterionic compounds.
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
1, 1, 1, 3, 3, 3-Hexafluoro-2-propanol
Phillips AJ and Roach JJ
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, 1-9 (2001)
Fluoroalcohols as novel buffer components for basic buffer solutions for liquid chromatography electrospray ionization mass spectrometry: retention mechanisms
Kipper K, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(45), 8175-8180 (2011)
Retention mechanisms of acidic and basic analytes on the Pentafluorophenyl stationary phase using fluorinated eluent additives
Lossmann K, et al.
Journal of Chromatography A, 1666, 462850-462850 (2022)