Merck
00940
Supelco
Formic acid
for LC-MS LiChropur, 97.5-98.5% (T)
About This Item
Lineáris képlet:
HCOOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL-szám:
gőzsűrűség
1.6 (vs air)
gőznyomás
44.8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97.5-98.5% (T)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1004 °F
robbanási határérték
57 %
technika/technikák
LC/MS: suitable
szennyeződések
1.5-2.5% water
párolgási maradék
≤0.002%
törésmutató
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
sűrűség
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤1.0 mg/kg
Co: ≤0.1 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤5.0 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
Mn: ≤0.1 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.5 mg/kg
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
121.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49.5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
This application note describes the LC-MS-based quantitative analysis of known nitrosamine impurities following procedures 1 and 3 as given in USP general chapter <1469>.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
A workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.