Merck
89789
Supelco
Dipropylammonium acetate solution
0.5 M in H2O, suitable for ion pair chromatography
Szinonimák:
Dipropylamine acetate salt solution
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2)2NH · CH3COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
161.24
Beilstein:
7937734
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
PubChem Substance ID:
leírás
concentrate
Minőségi szint
form
liquid
kiszerelés
ampule of 25 mL
koncentráció
0.5 M in H2O
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
SMILES string
CC(O)=O.CCCNCCC
InChI
1S/C6H15N.C2H4O2/c1-3-5-7-6-4-2;1-2(3)4/h7H,3-6H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKDMDHMCNGRIAS-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
concentrate in ampules for 6x1 l 0.005 M ready-to-use solution
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)