Fontos dokumentumok
516961
Ammonium formate
≥99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Formic acid ammonium salt
Teszt
≥99.995% trace metals basis
form
crystalline
szennyeződések
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
119-121 °C (lit.)
sűrűség
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Hydrogen source in reduction of aromatic nitro compounds to corresponding amino derivatives in presence of Cu nanoparticles as catalyst.
- Formylating agent for synthesis of N-formyl amino acid esters.
- An OH radical scavenger in the preparation of nanocrystalline uranium and/or thorium oxides.
Tulajdonságok és előnyök
- Inexpensive and readily available
- Stable and non-toxic
- Can be used in conjugation with Pd/C andRaney-Nickel catalyst.
- Can be easily separated from the reaction mixture
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)