Fontos dokumentumok
5.33004
Supelco
Ammonium acetate
for LC-MS LiChropur
Szinonimák:
Ammonium acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H7NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
77.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
211-162-9
NACRES:
NB.21
Ügynökség
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Minőségi szint
szab. megfelelőség
suitable for FDA C-010.02
form
solid
pH
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
114 °C
oldhatóság
1480 g/L
sűrűség
1.17 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
410 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Ammonium acetate is commonly used as a buffer ormobile phase additive in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)analysis.
Alkalmazás
Ammonium acetate can be used as a mobile phaseadditive in hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) for theanalysis of oligonucleotide and siRNA.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Analytical characterization of DNA and RNA oligonucleotides by hydrophilic interaction liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Huang M, et al.
Journal of Chromatography A, 1648, 462184-462184 (2021)
Cikkek
Learn about Supel™ BioSPME C18 96-pin tool to prepare a clean sample with minimal matrix effects for an LC-MS/MS analysis from human plasma and its comparison with acetonitrile-based precipitation.
Ismerje meg a megfelelő mobilfázis-puffer kiválasztásának és elkészítésének tippjeit és trükkjeit a HPLC elválasztásokhoz és az ionizálható vegyületeket tartalmazó mintákra vonatkozó módszerfejlesztésekhez.
Learn the tips and tricks of selecting and preparing a suitable mobile phase buffer for your HPLC separations and method developments for samples that contain ionizable compounds.
The application note describes a comparative analysis of plasma protein binding results for free/bound drugs using two different sample extraction steps, with and without agitation.
Összes mutatása
Protocols
New size exclusion chromatographic method characterizes bispecific antibodies for biotherapeutics development.
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.