Fontos dokumentumok
93535
N-(Propionyloxy)succinimide
for LC-MS derivatization, LiChropur™, ≥95% (HPLC)
Szinonimák:
1-(1-Oxopropoxy)-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl-propanoate, Propanoic acid-NHS ester, Propionyl-Osu, Succinimidyl propionate
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
minőség
LiChropur™
for LC-MS derivatization
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
technika/technikák
LC/MS: suitable
SMILES string
O=C(CCC1=O)N1OC(CC)=O
InChI
1S/C7H9NO4/c1-2-7(11)12-8-5(9)3-4-6(8)10/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AASBXERNXVFUEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
- Extensive QC testing ensures the highest specifications.
- Optimized to improve ionization and resolution.
- Extremely low levels of inorganic and organic impurities.
- Manufactured specifically for accurate and fast LC-MS.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?