Merck
106232
Sigma-Aldrich
Trifluoroacetic anhydride
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
TFAA
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3CO)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.03
Beilstein:
746197
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99%
bp:
39.5-40 °C (lit.)
gőznyomás:
6.28 psi ( 20 °C)
gőznyomás
6.28 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
100
200
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
bp
39.5-40 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
sűrűség
1.511 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
For the preparation of N- and O-trifluoroacetyl derivatives of a wide range of biologically active compounds for GC analysis. Also used in the oxidation of aldehydes to acids, esters, or amides. Trifluoroacetic anhydride can undergo reaction with deoxyguanosine in pyridine to give the corresponding 6-substituted-2′-deoxyguanosine derivatives. It can also react with urea-hydrogen peroxide complex to generate peroxytrifluoroacetic acid, which can convert aldoximes to nitroalkanes.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
"Synthesis of functionalized nitroalkanes by oxidation of oximes with urea-hydrogen peroxide complex and trifluoroacetic anhydride"
Ballini R, et al.
Tetrahedron Letters, 33(33), 4835- 4838 (1992)
"Synthesis of 6-substituted 2'-deoxyguanosine derivatives using trifluoroacetic anhydride in pyridine"
Fathi R, et al.
Tetrahedron Letters, 31(03), 319-321 (1990)
Albert W Xiao et al.
Nature materials, 19(6), 644-654 (2020-02-26)
The application of transition metal fluorides as energy-dense cathode materials for lithium ion batteries has been hindered by inadequate understanding of their electrochemical capabilities and limitations. Here, we present an ideal system for mechanistic study through the colloidal synthesis of
Tetrahedron Letters, 27, 3995-3995 (1986)
Angelos Halaris et al.
Journal of psychiatric research, 66-67, 118-126 (2015-05-27)
A pro-inflammatory state and a dysregulation in the tryptophan/kynurenine pathway have been documented in depression. This study examined whether treatment with the SSRI, escitalopram (ESC), could suppress inflammation and favorably shift metabolites of the kynurenine pathway in patients with major