Fontos dokumentumok
79266
Trimethylphenylammonium hydroxide solution
~0.5 M (CH3)3N(OH)C6H5 in methanol, for GC derivatization, LiChropur™
Szinonimák:
Phenyltrimethylammonium hydroxide, TMAH
About This Item
Javasolt termékek
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Forma
liquid
minőség
LiChropur™
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
koncentráció
~0.5 M (CH3)3N(OH)C6H5 in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.2% halides (as chloride)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[OH-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.H2O/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HADKRTWCOYPCPH-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?