Fontos dokumentumok
T6381
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with trimethylchlorosilane
with 1% trimethylchlorosilane, for GC derivatization, LiChropur™
Szinonimák:
BSTFA + TMCS
About This Item
Javasolt termékek
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
minőség
LiChropur™
with 1% trimethylchlorosilane
tartalmaz
1% trimethylchlorosilane as additive
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szín
hazy clear to colorless
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
oldhatóság
hexane: miscible 100 mg/mL
sűrűség
0.97 g/mL (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
44.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
6.7 °C - closed cup