Fontos dokumentumok
15222
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Szinonimák:
BSTFA
About This Item
Javasolt termékek
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
≥99.0%
form
liquid
minőség
LiChropur™
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
n20/D 1.384
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
kiegészítő
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
93.2 °F
Lobbanási pont (C)
34 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs