Merck
69479
Supelco
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.5%
Szinonimák:
N-Trimethylsilyl-N-methyl trifluoroacetamide, MSTFA
About This Item
Lineáris képlet:
CF3CON(CH3)Si(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
199.25
Beilstein:
1941550
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
gőzsűrűség
>1 (vs air)
gőznyomás
8.8 mmHg ( 27 °C)
Teszt
≥98.5% (GC)
≥98.5%
form
liquid
minőség
LiChropur
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.38 (lit.)
n20/D 1.380
bp
130-132 °C (lit.)
sűrűség
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (MSTFA) is a silylating reagent.
Alkalmazás
Learn more in the Product Information
MSTFA may be used in silylation procedure to detemine steroid hormones 17α-ethinylestradiol (EE2) and estrone using GC-MS. MSTFA along with Trimethylsilyl chloride (TMCS) in eithyl acetate, acetonitrile and dichloromethane solvents leads to formation of trimethylsilyl (TMS) and tert-butyldimethylsilyl (TBS) derivatives.
Suitable for the derivatization of amines, amino acids, carboxyl, hydroxyamines, indolalkylamine, n-nitrosoamino acids, nucleosides, phenolalkylamines, serotonin and tryptamine.
Egyéb megjegyzések
Powerful silylating agent
Reagent for N-acetyl-N, trifluoroacetyl, trimethylsilyl, N-trimethylsilyl-N-trifluoroacetyl, and O-trimethylsilyl (TMS)
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
77.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
M. Donike
Chromatographia, 9, 440-440 (1976)
Hieng-Ming Ting et al.
Frontiers in plant science, 11, 257-257 (2020-03-27)
Glucosinolates are defense-related secondary metabolites found in Brassicaceae. When Brassicaceae come under attack, glucosinolates are hydrolyzed into different forms of glucosinolate hydrolysis products (GHPs). Among the GHPs, isothiocyanates are the most comprehensively characterized defensive compounds, whereas the functional study of
Journal of Chromatography A, 115, 591-591 (1975)
Florence R Danila et al.
Communications biology, 4(1), 254-254 (2021-02-28)
C4 photosynthesis provides an effective solution for overcoming the catalytic inefficiency of Rubisco. The pathway is characterised by a biochemical CO2 concentrating mechanism that operates across mesophyll and bundle sheath (BS) cells and relies on a gas tight BS compartment.
Cikkek
Development and validation of a fatty acid methyl esterification method, using methanolic HCl reagent, for FAME analysis by GC of vegetable oils and fats.
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Protocols
Example displays how MSTFA/MSTFA-d9 derivatization of amphetamine provides valuable information in mass spectra and chromatograms using SLB-5ms GC column.