Fontos dokumentumok
89803
Methoxyamine hydrochloride
for GC derivatization, LiChropur™, 97.5-102.5% (AT)
Szinonimák:
O-Methylhydroxylamine hydrochloride, Methoxylamine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Teszt
97.5-102.5% (AT)
form
crystals
minőség
LiChropur™
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
mp
151-154 °C (lit.)
SMILES string
Cl.CON
InChI
1S/CH5NO.ClH/c1-3-2;/h2H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNXVOSBNFZWHBV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A reagent for the preparation of O-methyl oximes.
- A reagent used to make O-methyl oximes from aldehydes or ketones.
- An alkylation reagent.
- It may be used as a derivatization agent to improve the sensitivity of opioids, steroids and ionic metabolites in biological samples and non-volatile flavor compounds in "Angeleno" plum fruit prior to the determination of analytes using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) technique.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?