Fontos dokumentumok
1.16740
Supelco
Petroleum benzine boiling range 40−60 GRAD C hypergrade for organic trace analysis
SupraSolv®
About This Item
UNSPSC kód:
12191502
NACRES:
NA.03
grade:
for trace analysis
bp:
40-60 °C (≥ 90 (% v/v))
grade
for trace analysis
Minőségi szint
termékcsalád
SupraSolv®
szennyeződések
≤0.005% water
( Evapor)
≤3.0 mg/L
szín
≤10, Hazen
bp
40-60 °C (≥ 90 (% v/v))
Általános leírás
SupraSolv® hypergrade for organic trace analysis is a unique and universal solvent quality which can be employed for all three GC detection methods (ECD, FID and MS). Thanks to the large retention time range, even low-boiling substances can be reliably analyzed.
Analízis megjegyzés
GC/ECD (retention range 1,2,4-trichlorobenzene to decachlorobiphenyle, individual signals (lindane standard)) = 2 pg/ml
GC/FID (retention range n-undecane to n-tetracontane, individual signals (n-tetradecane standard)) = 2 ng/ml
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scaning area 30 - 600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) = 2 ng/ml
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-7.6 °F
Lobbanási pont (C)
-22 °C