Fontos dokumentumok
52750
Hexane
analytical standard
Szinonimák:
n-Hexane
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
~3 (vs air)
gőznyomás
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.7% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
453 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
7.7 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.375 (lit.)
n20/D 1.375
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
sűrűség
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
petroleum
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-7.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-22 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.