Merck
300314
Sigma-Aldrich
Petroleum ether
anhydrous
About This Item
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
NACRES:
NA.21
grade:
anhydrous
bp:
30-60 °C (lit.)
gőznyomás:
25.8 psi ( 55 °C)
28.66 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
8.56 psi ( 20 °C)
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
25.8 psi ( 55 °C)
28.66 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
8.56 psi ( 20 °C)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
475 °F
robbanási határérték
8 %
szennyeződések
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
párolgási maradék
<0.0003%
törésmutató
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
sűrűség
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Petroleum ether can be used as a solvent:
  • In the radical ring-opening polymerization to synthesize degradable poly(vinyl esters).
  • To synthesize di-block copolymer micelles.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-56.2 °F
Lobbanási pont (C)
-49 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of stable AuAg bimetallic nanoparticles encapsulated by diblock copolymer micelles
Menezes W, et al.
Nanoscale, 4, 1658-1664 (2012)
varepsilon-Thionocaprolactone: an accessible monomer for preparation of degradable poly (vinyl esters) by radical ring-opening polymerization
Ivanchenko O, et al.
Open Journal of Polymer Chemistry null
varepsilon-Thionocaprolactone: an accessible monomer for preparation of degradable poly (vinyl esters) by radical ring-opening polymerization
Ivanchenko O, et al.
Open Journal of Polymer Chemistry, 12, 1931-1938 (2021)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 783-783 (1994)
Rapid chromatographic technique for preparative separations with moderate resolution.
Still WC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(14), 2923-2925 (1978)