Merck
1.04391
Supelco
Hexane
≥98% (GC), suitable for HPLC, LiChrosolv®
Szinonimák:
Hexane, n-Hexane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
203-777-6
NACRES:
NA.03
Teszt:
≥98% (GC)
technika/technikák:
HPLC: suitable
bp:
69 °C (lit.)
gőznyomás:
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Terméknév
n-Hexane, for liquid chromatography LiChrosolv®
gőzsűrűség
~3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
leírás
isocratic
termékcsalád
LiChrosolv®
Teszt
≥98% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
453 °F
hatékonyság
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
7.7 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
párolgási maradék
≤1.0 mg/L
áteresztőképesség
210 nm, ≥50%
220 nm, ≥85%
245 nm, ≥98%
törésmutató
n20/D 1.375 (lit.)
Kinematikai viszkozitás
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -22 °C
sűrűség
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
LiChrosolv® solvents have high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level. This makes them ideal for reproducible separations.
Alkalmazás
Solvent for chromatography applications including:
  • analysis of food products according to united states pharmacopeia (USP) methods
  • HPLC determination of foodstuffs
  • extraction of lactone flavors from fatty acid feedstocks
  • vitamin A analysis of fortified food matrices using UHPLC
  • Soxhlet extraction of plant materials for chromatographic separation
  • quantification of fat-soluble vitamins by HPLC-MS
  • detection of synthetic cannabinoids (SC) in e-liquids used in electronic cigarettes
  • analysis of SC in blood, urine and herbal blend samples
Tulajdonságok és előnyök
  • packaged in glass bottles
  • offers high resolution, sensitivity and optimized peak baseline separation
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 98.0 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 1.0 mg/l
Water: ≤ 0.01 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 210 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 220 nm): ≥ 85 %
Transmission (from 245 nm): ≥ 98 %
Filtered by 0.2 µm filter
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-7.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-22 °C - closed cup
Modeling the impact of residual fat-soluble vitamin (FSV) contents on the oxidative stability of commercially refined vegetable oils
Nagy K, et al.
Food Research International, 84, 26-32 (2016)
Vitamin A degradation in triglycerides varying by their saturation levels
Moccand C, et al.
Food Research International, 88, 3-9 (2016)
A single-host fermentation process for the production of flavor lactones from non-hydroxylated fatty acids
Marella ER, et al.
Metabolic engineering, 61, 427-436 (2020)
Fatty acid composition and antioxidant potential of ten Cephalaria species
Sarikahya NB, et al.
Records of Natural Products, 9(1), 116-123 (2015)
5F-Cumyl-PINACA in `e-liquids? for electronic cigarettes: comprehensive characterization of a new type of synthetic cannabinoid in a trendy product including investigations on the in vitro and in vivo phase I metabolism of 5F-Cumyl-PINACA and its non-fluorinated analog Cumyl-PINACA
Angerer V, et al.
Forensic Toxicology, 37(1), 186-196 (2019)
Cikkek
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
Protocols
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.