Merck
1.03649
Supelco
Ethyl acetate
hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Szinonimák:
Ethyl ethanoate, Acetic ester, Ethyl ester, EtOAc
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.11
Beilstein:
506104
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
EC index szám:
205-500-4
NACRES:
NA.03
gőzsűrűség
3 (20 °C, vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
73 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
LiChrosolv®
Teszt
≥99.8% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
801 °F
robbanási határérték
2.2-11.5 %, 38 °F
technika/technikák
LC/MS: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤5 ppb K (Potassium)
≤50 ppb Na (Sodium)
párolgási maradék
≤2.0 mg/L
áteresztőképesség
260 nm, ≥50%
265 nm, ≥80%
270 nm, ≥98%
törésmutató
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -4 °C
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The product is a high purity solvent that ensures baseline stability, lowest impurity levels and high UV transmittance in LC-MS applications.
Alkalmazás
Intended for HPLC or LC-MS, either as an extraction solvent or as a mobile phase.
Tulajdonságok és előnyök
  • no ghost peaks
  • full reproducibility
  • extends the lifetime of columns
  • optimized and tested for LC-MS applications
  • minimal background ion suppression
  • reduced risk of contamination
  • less exposure to hazardous chemicals
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.05 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Al (Aluminium): ≤ 10 ppb
Ca (Calcium): ≤ 10 ppb
Fe (Iron): ≤ 10 ppb
K (Potassium): ≤ 5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 10 ppb
Na (Sodium): ≤ 50 ppb
Transmission (at 260 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 265 nm): ≥ 80 %
Transmission (from 270 nm): ≥ 98 %
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI positive): ≤ 2 ppb
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI negative): ≤ 20 ppb
Filtered by 0.2 μm filter.
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
24.8 °F
Lobbanási pont (C)
-4 °C