Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
1.01769
Supelco
Petroleum ether
for denaturation
Szinonimák:
Light Hydrocarbon Solvent
About This Item
UNSPSC kód:
12191502
NACRES:
NB.21
gőznyomás
400 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
240 °C
robbanási határérték
1-7.4 % (v/v)
bp
>50 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point -31 °C
sűrűség
0.666 g/cm3 at 15 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Alkalmazás
  • Investigation on Compositional Structures of the Organic Matter and Biomarker Distributions in Shengli Lignite.: This study delves into the organic matter′s compositional structures and biomarker distributions in Shengli lignite, revealing insights relevant to petrochemical applications, including the use of solvents like petroleum ether (Liu et al., 2024).
  • Di-tert-butylphosphate Derived Thermolabile Calcium Organophosphates: Precursors for Ca(H2PO4)2, Ca(HPO4), α-/β-Ca(PO3)2, and Nanocrystalline Ca10(PO4)6(OH)2.: Research on calcium organophosphates, detailing the role of petroleum ether in preparing samples for structural analysis, highlighting its utility in materials science and engineering (Verma and Murugavel, 2020).
Analízis megjegyzés
Density (d 20 °C/20 °C): 0.600 - 0.700
Miscibility with ethanol: conforms
Miscibility with water: conforms
Course of the distillation analysis: conforms
Petroleum ether has been tested as denaturant by authorities.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-23.8 °F
Lobbanási pont (C)
-31 °C