Fontos dokumentumok
1.04371
Supelco
Hexane
≥98% (GC), suitable for gas chromatography (GC) ECD and FID, SupraSolv®
Szinonimák:
Hexane, n-Hexane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
203-777-6
NACRES:
NA.03
Teszt:
≥98% (GC)
technika/technikák:
gas chromatography (GC): suitable
bp:
69 °C (lit.)
gőznyomás:
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Terméknév
n-Hexane, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
gőzsűrűség
~3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
SupraSolv®
Teszt
≥98% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
453 °F
hatékonyság
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
7.7 %
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.375 (lit.)
Kinematikai viszkozitás
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -22 °C
oldhatóság
0.0095 g/L
sűrűség
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector).
SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Alkalmazás
Ideal for GC applications including sensitive detection in residue and environmental analysis.
The product is used as a solvent/reagent in:
  • sample preparation for determination of chlorinated pesticides according to EPA method 508
  • pesticide residue analysis by fast GC and GC-MS
  • determination of folpet and phthalimide in food by LC-MS
  • quantification of cyclic volatile methylsiloxanes in human blood by large volume injection coupled to GC/MS
  • detection of fatty acids in cooking oils by GC
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-7.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-22 °C - closed cup
Slide 1 of 3
1 of 3
Artifact-controlled quantification of folpet and phthalimide in food by liquid chromatography-high resolution mass spectrometry
Badoud F, et al.
Food Control, 91, 412-420 (2018)
Effects of Repeated Heating on Fatty Acid Composition of Plant-Based Cooking Oils
Szabo Z, et al.
Foods (Basel, Switzerland), 11(2), 192-192 (2022)
Fast GC, GC-MS and sample preparation methods for pesticide residue analysis in non-fatty baby food
Hercegova A and Matisova E
Acta Chimica Slovaca, 1(1), 112-123 (2008)
Cyclic volatile methylsiloxanes in human blood as markers for ruptured silicone gel-filled breast implants
Rosendahl P, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408(12), 3309-3317 (2016)
Cikkek
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.