Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
1.01774
Supelco
Petroleum benzine boiling range 60-80°C
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12191502
NACRES:
NB.21
gőznyomás
200 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
240 °C
robbanási határérték
1.0-7.4 % (v/v)
szennyeződések
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Aromatics (as benzene)
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
párolgási maradék
≤0.001%
bp
60-80 °C/1013 hPa
jódérték
≤0.3
átmeneti hőmérséklet
flash point -26 °C
sűrűség
0.68 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Analízis megjegyzés
Acidity: ≤ 0.0003 meq/g
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.650 - 0.710
Boiling range: 60 - 80 °C
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Aromatics (as benzene): ≤ 0.005 %
Sulfur compounds (as S): ≤ 0.005 %
Iodine number: ≤ 0.3
Readily carbonizable substances: conforms
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.01 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-14.8 °F
Lobbanási pont (C)
-26 °C