Fontos dokumentumok
1.59002
Supelco
Acetonitrile solution
suitable for LC/MS, LiChrosolv®, contains 0.1% (v/v) formic acid
Szinonimák:
Acetonitrile solution, ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
41.05
Beilstein:
4124158
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116004
NACRES:
NA.03
technika/technikák:
LC/MS: suitable
alkalmazás(ok):
general analytical
bp:
81.6 °C/1,013 hPa
gőznyomás:
97 hPa ( 20 °C)
Terméknév
Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
gőznyomás
97 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
LiChrosolv®
Forma
liquid
robbanási határérték
3.0-17 % v()
koncentráció
0.095-0.105 % (v/v)
technika/technikák
LC/MS: suitable
bp
81.6 °C/1,013 hPa
mp
-45.7 °C (-50.3 °F)
átmeneti hőmérséklet
flash point 2 °C
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
0.782 g/mL at 25 °C
kation nyomok
Al: ≤0.05 ppm
Ca: ≤0.05 ppm
Fe: ≤0.05 ppm
K: ≤0.025 ppm
Mg: ≤0.05 ppm
Na: ≤0.25 ppm
alkalmazás(ok)
general analytical
Formátum
mixture
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For fast chromatography and LC-MS detection, LiChrosolv® hypergrade, a family of solvents especially optimized and tested for LC-MS suitability is most suitable. LiChrosolv® hypergrade solvents meet all the requirements of modern LC-MS ionization methods (ESI/ APCI – positive and negative mode). Due to their low level of ionic background and low ion suppression, LiChrosolv® hypergrade solvents ensure high reproducibility and high ionization efficiency.
Alkalmazás
LiChrosolv® hypergrade acetonitrile with 0.1% (v/v) formic acid is used as a mobile phase solvent in gradient elution of peptides by LC-MS/MS.
The product is also featured in the method development for analysis of California list of pesticides in cannabis.
Tulajdonságok és előnyök
  • microfiltered by 0.2 µm filter
  • the most comprehensive application range due to the largest retention time range
  • analytical reliability due to the highest possible purity and a minimum signal-to-noise ratio
  • time and cost savings due to the best possible batch consistency, thus avoiding repetitive analysis
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - (refers to pure substance)
Lobbanási pont (C)
2 °C - (refers to pure substance)
Dokumentumtár megtekintése
The cGMP system in normal and degenerating mouse neuroretina: New proteins with cGMP interaction potential identified by a proteomics approach
Rasmussen M, et al.
Journal of Neurochemistry, 157(6), 2173-2186 (2021)
The stereospecific interaction sites and target specificity of cGMP analogs in mouse cortex
Rasmussen M, et al.
Chemical Biology & Drug Design, 99(2), 206-221 (2022)
Rab27a co-ordinates actin-dependent transport by controlling organelle-associated motors and track assembly proteins
Alzahofi N, et al.
Nature Communications, 11(1), 1-21 (2020)
Cikkek
An optimized peptide mapping protocol using NISTmAb as a model monoclonal antibody, shorter incubation times, and improved digestion buffer to demonstrate minimal artificial asparagine deamidation and methionine oxidation.
Learn the tips and tricks of selecting and preparing a suitable mobile phase buffer for your HPLC separations and method developments for samples that contain ionizable compounds.
Ismerje meg a megfelelő mobilfázis-puffer kiválasztásának és elkészítésének tippjeit és trükkjeit a HPLC elválasztásokhoz és az ionizálható vegyületeket tartalmazó mintákra vonatkozó módszerfejlesztésekhez.
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.