1.59004
Acetonitrile solution
with 0.1% (v/v) Acetic acid, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Acetonitrile with 0.1% (v/v) Acetic acid, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
gőznyomás
97 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
LiChrosolv®
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
524 °C (refers to pure substance)
robbanási határérték
3.0-17 % (v/v) refers to pure substance()
koncentráció
0.095-0.105 % (v/v)
technika/technikák
LC/MS: suitable
bp
81.6 °C/1013 hPa
mp
-45.7 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 2 °C (refers to pure substance)
Formátum
mixture
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Liquid chromatography separation process.
- High-performance liquid chromatography (HPLC) analysis of the constituents of Derris indica.
- Ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) analysis.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - (refers to pure substance)
Lobbanási pont (C)
2 °C - (refers to pure substance)
Related Content
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.