Fontos dokumentumok
1.59007
Supelco
Acetic Acid Solution
0.1% (v/v) Acetic acid in water, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
About This Item
UNSPSC kód:
41116026
NACRES:
NA.03
product name
Water with 0.1% (v/v) Acetic acid, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Minőségi szint
termékcsalád
LiChrosolv®
form
liquid
koncentráció
0.095-0.105 % (v/v)
technika/technikák
LC/MS: suitable
bp
100 °C/1013 hPa
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg