Merck
Összes fotó(6)
Fontos dokumentumok
1.04367
Supelco
Hexane
≥99% (GC), ACS reagent, EMSURE®
Szinonimák:
Hexane, n-Hexane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
203-777-6
NACRES:
NB.21
product name
n-Hexane, for analysis EMSURE® ACS
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
~3 (vs air)
gőznyomás
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
453 °F
hatékonyság
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
7.7 %
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.005% Water
≤0.01% Aromatics (as benzene)
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -22 °C
sűrűség
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES string
CCCCCC
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Alkalmazás
n-Hexane is used:
  • as a washing solvent for microcapsules.
  • in reaction medium during polymerizations as a diluent for quick-drying paints, printing inks and adhesives.
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.659 - 0.662
Thiophene: conforms
Aromatics (as benzene): ≤ 0.01 %
Sulfur compounds (as S): ≤ 0.005 %
Matter discolored by H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.005 %
ACS
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-7.6 °F
Lobbanási pont (C)
-22 °C
Slide 1 of 2
1 of 2
Release of thyme oil from polylactide microcapsules
Isabel M M et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 50, 13752-13761 (2011)
Related Content
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.