Fontos dokumentumok
1.01772
Supelco
Petroleum benzine boiling range 40-60°C
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Szinonimák:
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
NACRES:
NA.03
technika/technikák:
gas chromatography (GC): suitable
bp:
40-60 °C/1013 hPa
gőznyomás:
350 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
350 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
SupraSolv®
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
250 °C (DIN 51794)
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.8-7.4 % (v/v)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
Kinematikai viszkozitás
0.45 cSt(20 °C)
bp
40-60 °C/1013 hPa
mp
<-80 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point <-21 °C
sűrűség
0.645-0.665 g/cm3 at 15 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
SupraSolv ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-7.6 °F
Lobbanási pont (C)
-22 °C