Merck
Összes fotó(8)
Fontos dokumentumok
1.04368
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥95% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, EMPLURA®
Szinonimák:
Hexane, n-Hexane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
203-777-6
NACRES:
NA.21
product name
n-Hexane, EMPLURA®
gőzsűrűség
~3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥95% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
453 °F
hatékonyság
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
7.7 %
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
≤0.005% Free acid (as acetic acid)
≤0.02% Water
törésmutató
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -22 °C
sűrűség
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 95.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as acetic acid): ≤ 0.005 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.6590 - 0.6620
Readily carbonizable substances: conforms
Water: ≤ 0.02 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-7.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-22 °C - closed cup
Slide 1 of 3
1 of 3
Protocols
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Related Content
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.