Fontos dokumentumok
1.03701
Supelco
Hexane
≥99% (GC), suitable for LC/MS, LiChrosolv®
Szinonimák:
Hexane, n-Hexane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
EC index szám:
203-777-6
NACRES:
NA.03
product name
n-Hexane, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
gőzsűrűség
~3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
LiChrosolv®
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
453 °F
robbanási határérték
7.7 %
technika/technikák
LC/MS: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤10 ppb Na (Sodium)
≤5 ppb K (Potassium)
párolgási maradék
≤2.0 mg/L
áteresztőképesség
210 nm, ≥60%
225 nm, ≥90%
245 nm, ≥98%
törésmutató
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -22 °C
sűrűség
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The product is a high purity solvent that ensures baseline stability, lowest impurity levels and high UV transmittance in LC-MS applications.
Alkalmazás
Featured in screening and detection of estrogen-active nonylphenols in water by planar solid-phase extraction followed by high performance thin layer chromatography.
Also used in:
  • analysis of mineral oil saturated hydrocarbons in vegetable oils by LC-GC interface.
  • studies on sugars and organic acids in biological matrices using GC coupled to triple quadruple mass spectrometry (QqQ-MS).
Tulajdonságok és előnyök
  • no ghost peaks
  • full reproducibility
  • extends the lifetime of columns
  • optimized and tested for LC-MS applications
  • minimal background ion suppression
  • reduced risk of contamination
  • less exposure to hazardous chemicals
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.005 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Al (Aluminium): ≤ 10 ppb
Ca (Calcium): ≤ 10 ppb
Fe (Iron): ≤ 10 ppb
K (Potassium): ≤ 5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 10 ppb
Na (Sodium): ≤ 10 ppb
Transmission (at 210 nm): ≥ 60 %
Transmission (at 225 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 245 nm): ≥ 98 %
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI positive): ≤ 2 ppb
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI negative): ≤ 20 ppb
Filtered by 0,2 µm filter.
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-7.6 °F
Lobbanási pont (C)
-22 °C
Quantification of sugars and organic acids in biological matrices using GC-QqQ-MS
Chemosphere, 207-223 (2018)
A lab-developed interface for liquid-gas chromatography coupling based on the use of a modified programmed-temperature-vaporizing injector
Zoccali M, et al.
Journal of Chromatography A, 1622, 461096-461096 (2020)
Cikkek
Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).