1.01775
Petroleum benzine
for analysis boiling range 40-60°C EMSURE® ACS,ISO
Szinonimák:
Petroleum ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
gőznyomás
370 hPa ( 25 °C)
termékcsalád
EMSURE®
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
260 °C (DIN 51794)
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.0-7.4 % (v/v)
szennyeződések
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.02% Aromatics (as benzene)
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
kinematic viscosity
0.45 cSt(20 °C)
bp
36-83 °C/1013 hPa
mp
<-80 °C
jódérték
≤0.3
peroxidérték
≤0.8
átmeneti hőmérséklet
flash point <-21 °C
sűrűség
0.645-0.665 g/cm3 at 15 °C
kation nyomok
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Ginkgo Biloba L. Exocarp Extracts: Utilizing petroleum benzine for solvent extraction, this research explores the anti-microbial potential of Ginkgo biloba L. exocarp extracts against methicillin-resistant Staphylococcus aureus, indicating its significant role in pharmaceutical applications (Wei et al., 2024).
- Creating Mesopores in ZSM-5 Catalyst for Aromatics Production: This application of petroleum benzine in the synthesis of biodiesel-derived waste glycerol showcases innovative use in catalytic processes to enhance aromatic production, beneficial for both environmental and industrial chemistry (Kumar et al., 2024).
- High-Speed Countercurrent Chromatography for Bioactive Neolignan Isomers: Demonstrating the use of petroleum benzine in chromatographic techniques, this method significantly aids in the isolation of complex organic compounds, crucial for advanced research in natural product chemistry (Xiao et al., 2024).
- Hydrocarbon Ingestions and Poison Control: While indirectly related, the study uses data on hydrocarbon ingestions to emphasize the importance of safety and environmental impact assessments in the use of petroleum products, including benzine, within public health contexts (Palmer et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Color: ≤ 10 Hazen
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.642 - 0.655
Boiling range (40-60°C): ≥ 90 % (v/v)
Aromatics (as benzene): ≤ 0.02 %
Sulfur compounds (as S): ≤ 0.005 %
Matter discolored by H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
Iodine number: ≤ 0.3
Peroxide value (by Wheeler): ≤ 0.8
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.01 %
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
ACS, ISO reagent
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
<-5.8 °F
Lobbanási pont (C)
< -21 °C