Fontos dokumentumok
1.07288
Supelco
n-Pentane
hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
Szinonimák:
Pentane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.15
Beilstein:
969132
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
203-692-4
NACRES:
NA.03
Teszt:
≥99.9% (GC)
technika/technikák:
gas chromatography (GC): suitable
bp:
35-36 °C (lit.)
gőzsűrűség
2.48 (vs air)
Minőségi szint
termékcsalád
SupraSolv®
Teszt
≥99.9% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
~8.3 %
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.01% Water
párolgási maradék
≤3.0 mg/L
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -48 °C (refers to pure substance)
oldhatóság
0.4 g/L
sűrűség
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SupraSolv® hypergrade for organic trace analysis is a unique and universal solvent quality which can be employed for all three GC detection methods (ECD, FID and MS). Thanks to the large retention time range, even low-boiling substances can be reliably analyzed.
Alkalmazás
The solvent is featured in studies such as:
  • quantification of trace odor-active polyfunctional mercaptans in wine by GC-MS
  • analysis of volatiles from Brussels sprouts plants infested by herbivorous insects by GC coupled to electroantennogram (EAG)
  • analysis of herbicides molinate and bentazone in soil by GC coupled to flame ionization detector(FID)
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 3.0 mg/l
Water: ≤ 0.01 %
Colour: ≤ 10 Hazen
GC/ECD (retention range 1,2,4-tri-chlorobenzene to decachlorobiphenyle,individual signals (lindane standard)): ≤ 2 pg/ml
GC/ECD (retention range dichloromethane to 1,2,4-trichlorobenzeneindividual signals (tetrachloromethane)): ≤ 1 ng/ml
GC/FID (retention range n-undecane ton-tetracontane,individual signals (n-tetradecane standard)): ≤ 2 ng/ml
GC/MSD (retention range n-undecane ton-tetracontane, scaning area 30 - 600 amu,individual signals (n- tetradecane standard)): ≤ 2 ng/ml
suitable for residue analysis
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F
Lobbanási pont (C)
-40 °C
Slide 1 of 1
1 of 1
GC-EAG-analysis of volatiles from Brussels sprouts plants damaged by two species of Pieris caterpillars: olfactory receptive range of a specialist and a generalist parasitoid wasp species
Smid HM, et al.
Chemoecology, 12(4), 169-176 (2002)
Selective preconcentration of volatile mercaptans in small SPE cartridges: Quantitative determination of trace odor-active polyfunctional mercaptans in wine
Mateo-Vivaracho L, et al.
Journal of Separation Science, 32(21), 3845-3853 (2009)
Removal of organic contaminants from soils by an electrokinetic process: the case of molinate and bentazone. Experimental and modeling
Ribeiro A, et al.
Separation & Purification Reviews, 79(2), 193-203 (2011)