1.12939
Lactose Standard 5 %
Certified Reference Material for Karl Fischer Titration Aquastar®
Szinonimák:
Lactose Standard 5 %, Milk sugar, Lactobiose
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
ISO 17025, 17034
termékcsalád
Aquastar®
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
390 °C
hatékonyság
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
202 °C
térfogatsúly
500 kg/m3
format
neat
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
Általános leírás
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Available in a secure plastic bottle with the material subjected to stability and homogeneity studies, following ISO 17034 and ISO Guide 35
- High-quality offering accurate and reliable results
- Accompanied with a comprehensive and batch-specific certificate of analysis (CoA) for an effective quality management system
- Measured and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
Kiszerelés
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Measurement method: coulometric according Karl Fischer
extended measuring uncertainly: +/- 0.05 %
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
reagens
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Cikkek
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.