Fontos dokumentumok
1356701
USP
Lactose monohydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
D-Lactose monohydrate, Α-lactose monohydrate, β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucose, Milk sugar
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
lactose
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
Általános leírás
Lactose Monohydrate is the monohydrate of O-β-d-galactopyranosyl-(1→4)-α-D-glucopyranose.
Alkalmazás
Also used to prepare the standard solution for identification by thin-layer chromatography (TLC) according to the given below monographs of United States Pharmacopeia(USP):
- Lactose monohydrate
- Galactose
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)