Merck
1.08101
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99.9% (GC), suitable for HPLC, LiChrosolv®
Szinonimák:
THF, Tetramethylene oxide, Oxolane, Butylene oxide, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.11
Beilstein:
102391
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191504
EC index szám:
203-726-8
NACRES:
NA.03
product name
Tetrahydrofuran, for liquid chromatography LiChrosolv®
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
LiChrosolv®
grade
isocratic
Teszt
≥99.9% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
610 °F
robbanási határérték
1.8-11.8 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Peroxide
≤0.02% Water
párolgási maradék
≤1.0 mg/L
áteresztőképesség
218 nm, ≥30%
230 nm, ≥35%
250 nm, ≥65%
280 nm, ≥95%
törésmutató
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point -20 °C
sűrűség
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
LiChrosolv® solvents have high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level. This makes them ideal for reproducible separations.
Alkalmazás
Used as a solvent in chromatography applications.
Also featured in USP monograph methods for regulated pharmaceutical instrumental analysis.
Tulajdonságok és előnyök
  • packaged in glass bottles
  • offers high resolution, sensitivity and optimized peak baseline separation
Elkészítési megjegyzés
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 1.0 mg/l
Water: ≤ 0.02 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Peroxide: ≤ 0.02 %
Transmission (at 218 nm): ≥ 30 %
Transmission (at 230 nm): ≥ 35 %
Transmission (at 250 nm): ≥ 65 %
Transmission (at 280 nm): ≥ 95 %
Filtred by 0.2µm filter
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-6.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-21.2 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Ageing properties of polyamide-12 pipes exposed to fuels with and without ethanol
Kallio KJ and Hedenqvist MS
Polymer Degradation and Stability, 93(10), 1846-1854 (2008)
Jan Soukup et al.
Journal of chromatography. A, 1374, 102-111 (2014-12-30)
Excess adsorption of water from aqueous acetonitrile mobile phases was investigated on 16 stationary phases using the frontal analysis method and coulometric Karl-Fischer titration. The stationary phases include silica gel and silica-bonded phases with different polarities, octadecyl and cholesterol, phenyl
Cikkek
UHPLC separation of Vitamin D Metabolites using Supel Carbon LC column ensures excellent peak shape and sensitivity.
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
Protocols
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.