Fontos dokumentumok
1.88008
Supelco
CombiSolvent
methanol-free solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents Aquastar®
Szinonimák:
Solvent Combination
About This Item
UNSPSC kód:
41115601
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
Aquastar®
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: volumetric
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.8-6.3 (20 °C in H2O)
átmeneti hőmérséklet
flash point 12 °C
sűrűség
0.80 g/cm3 at 20 °C
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Jogi információk
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
53.6 °F
Lobbanási pont (C)
12 °C
Protocols
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone.
Summary application report for analysis of moisture in Formic acid
Summary application report for analysis of moisture in Sodium methylate
Summary application report for analysis of moisture in Sodium tert-butoxide.
Összes mutatása