Fontos dokumentumok
1.88010
Supelco
Titrant 5
1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O, titrant for Karl Fischer titration with two component reagents, Aquastar®
About This Item
UNSPSC kód:
41115601
NACRES:
NA.21
product name
Titrant 5, titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
Minőségi szint
termékcsalád
Aquastar®
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: volumetric
koncentráció
5 mg/mL
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
átmeneti hőmérséklet
flash point <21 °C
sűrűség
0.85 g/cm3 at 20 °C
format
two component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Kiszerelés
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analízis megjegyzés
Efficiency: ≥ 5.0
Egyéb megjegyzések
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Jogi információk
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - (Methanol)
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - (Methanol)
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Summary application report for analysis of moisture in Ammonia, aqueous
Summary application report for analysis of moisture in D(+)-glucose-monohydrate
Summary application report for analysis of moisture in Hydrochloric acid
Summary application report for analysis of moisture in Perchloric acid 0.1 mol/L in acetic acid
Összes mutatása