Fontos dokumentumok
1.88005
Supelco
CombiTitrant 5
1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O, one-component reagent for Karl Fischer titration, Aquastar®
Szinonimák:
Titrant Solution 5
About This Item
UNSPSC kód:
41115601
NACRES:
NA.21
product name
CombiTitrant 5, one-component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
Minőségi szint
termékcsalád
Aquastar®
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: volumetric
koncentráció
5 mg/mL
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
sűrűség
1.19 g/cm3 at 20 °C
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Kiszerelés
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analízis megjegyzés
The concentration (efficiency) of Karl Fischer titrants decreases over time. Therefore the titer, being a corrective factor that compensates for this effect as well as variations of equipment, personal handling and laboratory conditions, must be determined directly after opening a new bottle and should be verified at regular intervals.
Jogi információk
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Protocols
Summary application report for analysis of moisture in sulfuric acid
Summary application report for analysis of moisture in Ammonia, aqueous
This protocol describes a one-component Volumetric Karl Fischer Titration method for the determination of water content in Benserazide hydrochloride.
Summary application report for analysis of moisture in D(+)-glucose-monohydrate
Összes mutatása