Fontos dokumentumok
1.06664
Supelco
Sodium tartrate dihydrate
Certified Reference Material for Karl Fischer Titration 15.66% Aquastar®
Szinonimák:
Sodium tartrate dihydrate, di-Sodium tartrate dihydrate, Tartaric acid sodium salt dihydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H4Na2O6 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41115601
EC index szám:
212-773-3
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
ISO 17025, 17034
termékcsalád
Aquastar®
Forma
solid
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
8 (25 °C, 50 g/L in H2O)
oldhatóság
290 g/L
sűrűség
1.82 g/cm3
térfogatsúly
460 kg/m3
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Általános leírás
Sodium tartrate dihydrate is a solid standard with a water content of 15.66% determined by the technique of loss on drying at 150°C. Its preparation from high-purity reagents and analysis is completed in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited calibration laboratory.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
The sodium tartrate dihydrate CRM is used for the standardization of volumetric Karl Fischer titrants according to European Pharmacopeia (Ph.Eur.) chapter 2.5.12 “Water Semi-Micro Determination”, United States Pharmacopeia <921> “Water Determination” and ISO 760.
Tulajdonságok és előnyök
  • Available in a secure plastic bottle
  • Subjected to stability and homogeneity studies following ISO 17034 and ISO Guide 35
  • High-quality offering accurate and reliable results
  • Accompanied with a comprehensive and batch-specific certificate of analysis (CoA) for an effective quality management system
  • Measured and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
Kiszerelés
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Kapcsolódás
Replaces: 1.06664.0100
Jogi információk
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.