Fontos dokumentumok
1.88001
Supelco
CombiTitrant 1
Szinonimák:
Karl Fischer
About This Item
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NA.21
termékcsalád
Aquastar®
Minőségi szint
Forma
liquid
eltarthatósági idő
36 mo. (from manufacture date)
reakcióalkalmasság
reaction type: volumetric
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
szín
red-brown
Formátum
single component solution
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Alkalmazás
1880011045 is packaged in GL45 glass bottle.
AQUASTAR®
Kiszerelés
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analízis megjegyzés
Expiration dateExp 36 months from mfg dateColorRed-brownDensity at 20°C1.065-1.085g/cm3Efficiency factor (mg water per mL)1.0 minFormLiquid
Jogi információk
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Cikkek
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
A belső extrakciót, a külső extrakciót és a Karl Fischer-kemencét is magában foglaló módszerek biztosítják a víztartalom pontos meghatározását titrálással.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.