1.88054
Water Standard
1%, Certified Reference Material for KF oven method Aquastar®
Szinonimák:
TM=["AQUASTAR"] Water Standard Oven 1% for KF oven method
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Water Standard Oven 1%, Certified Reference Material for KF oven method Aquastar®
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
ISO 17025, 17034
termékcsalád
Aquastar®
Forma
solid
technika/technikák
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
térfogatsúly
460 kg/m3
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Packed in convenient glass bottles with the material subjected to stability and homogeneity studies following ISO 17034 and ISO Guide 35
- Supplied with a batch-specific certificate of analysis (CoA) having data on exact measured water, uncertainty, method of analysis, measuring method, and minimum shelf life
- Characterized in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited calibration laboratory
- Directly traceable to SI unit (kg)
Kapcsolódás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
reagens
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Cikkek
New Aquastar® Karl Fischer Anolyte for precise and reproducible determination of low water content in the range of 10 ppm to 10000 ppm for cells without a diaphragm.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
A belső extrakciót, a külső extrakciót és a Karl Fischer-kemencét is magában foglaló módszerek biztosítják a víztartalom pontos meghatározását titrálással.
Protocols
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
Foodstuffs often provide a challenge for the water determination by Karl-Fischer. Instant Coffee is such a sample matrix and its water content has influence on quality and shelf life.